Seaux
15 L, 310 mm, 305 mm
N° de catalogue 216-1602
Fournisseur: BOCHEM
Aller à :
Product Details & Documents
Ces seaux, en acier inoxydable 18/10.
- Excellente résistance chimique et thermique
- Construction lourde, très stable
- Couvercle disponible en option
Avec graduation et anse permettent une utilisation en laboratoire et dans l'industrie. Un œillet d'anse sans joint et la surface lisse garantissent un nettoyage aisé et rapide.
Spécifications
- Capacité:15 L
- Hauteur:305 mm
- Seq:03
- Ø ext.:310 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



