Seaux
12 L, 300 mm, 270 mm
N° de catalogue 216-1601
Fournisseur:   BOCHEM
Seaux
N° de catalogue 216-1601
Fournisseur:  BOCHEM
Seaux
Seaux
12 L, 300 mm, 270 mm
Prix
198,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ces seaux, en acier inoxydable 18/10.
  • Excellente résistance chimique et thermique
  • Construction lourde, très stable
  • Couvercle disponible en option
Avec graduation et anse permettent une utilisation en laboratoire et dans l'industrie. Un œillet d'anse sans joint et la surface lisse garantissent un nettoyage aisé et rapide.
Spécifications
  • Capacité:
    12 L
  • Hauteur:
    270 mm
  • Seq:
    02
  • Ø ext.:
    300 mm