Fûts
Fûts
6 l, 180 mm, 280 mm
N° de catalogue BOCH8305
Fournisseur:   BOCHEM
Fûts
N° de catalogue BOCH8305
Fournisseur:  BOCHEM
Fûts
Fûts
6 l, 180 mm, 280 mm
Prix
466,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made of 18/10 stainless steel.
  • With or without lid available
  • With handle
  • Very good temperature resistance
Spécifications
  • Ø ext.:
    180 mm
  • Capacité:
    6 l
  • Hauteur:
    280 mm
  • Seq:
    06
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BOCH8341R
    pour conteneurs 25 l et 30 l
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 275,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BOCH8344R
    pour conteneurs 50 l
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 293,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BOCH8346R
    pour conteneurs 75 l
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 316,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Matière
    Disponibilité
    Prix
  • BOCH8349
    Pince de verrouillage pour conteneurs, 3 pièces, déjà montée
    Acier inoxydable 18/10
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 3 ST - 131,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BOCH8348R
    pour conteneurs 150 l
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 526,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BOCH8347R
    pour conteneurs 100 l
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 485,00 €