Fûts
5 l, 180 mm, 240 mm
  BOCH8304
 :   BOCHEM
Fûts
  BOCH8304
 :  BOCHEM
Fûts
Fûts
5 l, 180 mm, 240 mm
459,00 €
1 * 1 ST
Made of 18/10 stainless steel.
  • With or without lid available
  • With handle
  • Very good temperature resistance
  • Ø ext.:
    180 mm
  • Capacité:
    5 l
  • Hauteur:
    240 mm
  • Seq:
    05
Accessories
  •  
    Désignation
  • BOCH8341R
    pour conteneurs 25 l et 30 l
    1 * 1 ST - 275,00 €
  •  
    Désignation
  • BOCH8344R
    pour conteneurs 50 l
    1 * 1 ST - 293,00 €
  •  
    Désignation
  • BOCH8346R
    pour conteneurs 75 l
    1 * 1 ST - 316,00 €
  •  
    Désignation
    Matière
  • BOCH8349
    Pince de verrouillage pour conteneurs, 3 pièces, déjà montée
    Acier inoxydable 18/10
    1 * 3 ST - 131,00 €
  •  
    Désignation
  • BOCH8348R
    pour conteneurs 150 l
    1 * 1 ST - 526,00 €
  •  
    Désignation
  • BOCH8347R
    pour conteneurs 100 l
    1 * 1 ST - 485,00 €