Creusets
Creusets
130 ml, 60×60 mm, 1,0 mm
Catalog # 459-1194
Supplier:   BOCHEM
Creusets
Catalog # 459-1194
Supplier:  BOCHEM
Creusets
Creusets
130 ml, 60×60 mm, 1,0 mm
Price
124,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These crucibles and lids are made of nickel or stainless steel 18/10.
Ordering information: Lids need to be ordered separately.
Spécifications
  • Ø×h:
    60×60 mm
  • Capacité:
    130 ml
  • Seq:
    17
  • Épaisseur:
    1,0 mm