Creusets
Creusets
70 ml, 50×50 mm, 0,5 mm
N° de catalogue BOCH8106
Fournisseur:   BOCHEM
Creusets
N° de catalogue BOCH8106
Fournisseur:  BOCHEM
Creusets
Creusets
70 ml, 50×50 mm, 0,5 mm
Prix
73,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These crucibles and lids are made of nickel or stainless steel 18/10.
Ordering information: Lids need to be ordered separately.
Spécifications
  • Ø×h:
    50×50 mm
  • Capacité:
    70 ml
  • Seq:
    13
  • Épaisseur:
    0,5 mm