Fourches à 4 griffes
Fourches à 4 griffes
30 - 100 mm
N° de catalogue 241-7421
Fournisseur:   BOCHEM
Fourches à 4 griffes
N° de catalogue 241-7421
Fournisseur:  BOCHEM
Fourches à 4 griffes
Fourches à 4 griffes
30 - 100 mm
Prix
110,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En acier inoxydable.
  • Sans prise de trépied
  • Deux paires de doigts de serrage pouvant être fixées indépendamment les unes des autres
Spécifications
  • Largeur de serrage:
    30 - 100 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.