Pinces
Pinces
120
Catalog # 241-0402
Supplier:   BOCHEM
Pinces
Catalog # 241-0402
Supplier:  BOCHEM
Pinces
Price
75,80 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En acier inoxydable.
  • Les mâchoires sont recouvertes d'une couche de liège permettant de protéger les éléments fixés
  • Sans noix pour la fixation au support
  • Avec vis papillon pour un serrage simple et rapide
DIN 12894
Certifications: DIN 12894
Specifications
  • Largeur de serrage:
    120