Pinces
Pinces
100 mm
N° de catalogue 241-0401
Fournisseur:   BOCHEM
Pinces
N° de catalogue 241-0401
Fournisseur:  BOCHEM
Pinces
Pinces
100 mm
Prix
70,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En acier inoxydable.
  • Les mâchoires sont recouvertes d'une couche de liège permettant de protéger les éléments fixés
  • Sans noix pour la fixation au support
  • Avec vis papillon pour un serrage simple et rapide
DIN 12894
Certifications: DIN 12894
Spécifications
  • Largeur de serrage:
    100 mm