Pince à chaîne
Pince à chaîne
Acier inoxydable 18/10, 50 - 160 mm, 250 mm, Beakers
N° de catalogue 241-7411
Fournisseur:   BOCHEM
Pince à chaîne
N° de catalogue 241-7411
Fournisseur:  BOCHEM
Pince à chaîne
Pince à chaîne
Acier inoxydable 18/10, 50 - 160 mm, 250 mm, Beakers
Prix
108,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Cette pince permet la fixation de béchers, ballons, réacteurs et autres récipients de laboratoire sur un statif.
  • Adjustable chain with silicone coating, 70 cm
  • Without bosshead for fixing to rod
Spécifications
  • Pour:
    Beakers
  • Largeur de serrage:
    50 - 160 mm
  • Longueur:
    250 mm
  • Matière:
    Acier inoxydable 18/10