Clamps
Clamps
Acier inoxydable 18/10, 80 mm, 180 mm
N° de catalogue BOCH5409
Fournisseur:   BOCHEM
Clamps
N° de catalogue BOCH5409
Fournisseur:  BOCHEM
Clamps
Clamps
Acier inoxydable 18/10, 80 mm, 180 mm
Prix
42,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Retort clamps made of stainless steel.
  • Jaws are covered with a layer of cork to protect clamped items
  • Angled jaws
Certifications: DIN 12894
Spécifications
  • Largeur de serrage:
    80 mm
  • Longueur:
    180 mm
  • Matière:
    Acier inoxydable 18/10
  • Seq:
    04