Noix de serrage
Vis en forme de cœur, 16,5 mm, Acier inoxydable 18/10, antimagnétique
Catalog # 241-7211
Supplier: BOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
Capacité de serrage jusqu'à 16 mm.
- Angle: 90°+ 180°
- Pour montage rapide et simple
Specifications
- Largeur de serrage:16,5 mm
- Désignation:Vis en forme de cœur
- Matière:Acier inoxydable 18/10, antimagnétique