Trépieds
Avec pieds soudés, en acier inoxydable, 140×210 mm
N° de catalogue BOCH5202
Fournisseur: BOCHEM
Aller à :
Product Details & Documents
Tripods made from stainless steel or tempered cast iron (zincked).
- With welded or screwed feet
Spécifications
- Ø int.×h:140×210 mm
- Désignation:Avec pieds soudés, en acier inoxydable