Trépieds
Trépieds
Avec pieds soudés, en acier inoxydable, 100×180 mm
Catalog # BOCH5200
Supplier:   BOCHEM
Trépieds
Catalog # BOCH5200
Supplier:  BOCHEM
Trépieds
Trépieds
Avec pieds soudés, en acier inoxydable, 100×180 mm
Price
43,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Tripods made from stainless steel or tempered cast iron (zincked).
  • With welded or screwed feet
Specifications
  • Ø int.×h:
    100×180 mm
  • Désignation:
    Avec pieds soudés, en acier inoxydable