Double spatulas, micro
210 mm, 55 mm, 6 mm, vert
  231-2226
 :   BOCHEM
Double spatulas, micro
  231-2226
 :  BOCHEM
Double spatulas, micro
Double spatulas, micro
210 mm, 55 mm, 6 mm, vert
30,60 €
1 * 1 ST
Stainless steel, PTFE coated.
  • Couleur:
    vert
  • Longueur:
    210 mm
  • Seq:
    04
  • Largeur de la lame:
    6 mm
  • Longueur de lame:
    55 mm