Double spatulas, micro
Double spatulas, micro
185 mm, 50 mm, 5 mm, vert
N° de catalogue 231-2224
Fournisseur:   BOCHEM
Double spatulas, micro
N° de catalogue 231-2224
Fournisseur:  BOCHEM
Double spatulas, micro
Double spatulas, micro
185 mm, 50 mm, 5 mm, vert
Prix
30,40 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel, PTFE coated.
Spécifications
  • Couleur:
    vert
  • Longueur:
    185 mm
  • Seq:
    03
  • Largeur de la lame:
    5 mm
  • Longueur de lame:
    50 mm