Double spatulas, micro
185 mm, 50 mm, 4 mm, vert
N° de catalogue BOCH3711
Fournisseur: BOCHEM
Aller à :
Product Details & Documents
Stainless steel, PTFE coated.
Spécifications
- Couleur:vert
- Longueur:185 mm
- Seq:02
- Largeur de la lame:4 mm
- Longueur de lame:50 mm