Pelles de mesure
Pelle de mesure avec poignée, 250 mm, 31 mm
N° de catalogue BOCH3603
Fournisseur: BOCHEM
Aller à :
Product Details & Documents
These weighing scoops with knob are made made of 18/10 stainless steel. Available with or without green PTFE coating.
Spécifications
- Largeur:31 mm
- Désignation:Pelle de mesure avec poignée
- Longueur:250 mm
- Seq:04