Cuillères-spatules
210 mm, 25×12 mm
Fournisseur: BOCHEM
Aller à :
Product Details & Documents
En acier inoxydable antirouille. Cuillère-spatule universelle pour un grand nombre d'applications.
- Une extrémité courbée en forme de cuillère et une extrémité spatule, manche rond
- Très bonne résistance thermique, autoclavable
- Bonne résistance aux produits chimiques
- Nettoyage simple et rapide
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Longueur:210 mm
- Taille cuillère:25×12 mm