Cuillères-spatules
Cuillères-spatules
210 mm, 12×5 mm
Catalog # 231-1328
Supplier:   BOCHEM
Cuillères-spatules
Catalog # 231-1328
Supplier:  BOCHEM
Cuillères-spatules
Cuillères-spatules
210 mm, 12×5 mm
Price
2,70 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En acier inoxydable antirouille. Cuillère-spatule universelle pour un grand nombre d'applications.
  • Une extrémité courbée en forme de cuillère et une extrémité spatule, manche rond
  • Très bonne résistance thermique, autoclavable
  • Bonne résistance aux produits chimiques
  • Nettoyage simple et rapide
Documents
Specifications
  • Longueur:
    210 mm
  • Taille cuillère:
    12×5 mm