Cuillères-spatules
185 mm, 10×5 mm
  231-1325
 :   BOCHEM
Cuillères-spatules
  231-1325
 :  BOCHEM
Cuillères-spatules
Cuillères-spatules
185 mm, 10×5 mm
2,60 €
1 * 1 ST
En acier inoxydable antirouille. Cuillère-spatule universelle pour un grand nombre d'applications.
  • Une extrémité courbée en forme de cuillère et une extrémité spatule, manche rond
  • Très bonne résistance thermique, autoclavable
  • Bonne résistance aux produits chimiques
  • Nettoyage simple et rapide
  • Longueur:
    185 mm
  • Taille cuillère:
    10×5 mm