Cuillères-spatules
Cuillères-spatules
130 mm, 10×5 mm
N° de catalogue 231-1050
Fournisseur:   BOCHEM
Cuillères-spatules
N° de catalogue 231-1050
Fournisseur:  BOCHEM
Cuillères-spatules
Cuillères-spatules
130 mm, 10×5 mm
Prix
2,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En acier inoxydable antirouille. Cuillère-spatule universelle pour un grand nombre d'applications.
  • Une extrémité courbée en forme de cuillère et une extrémité spatule, manche rond
  • Très bonne résistance thermique, autoclavable
  • Bonne résistance aux produits chimiques
  • Nettoyage simple et rapide
Documents
Spécifications
  • Longueur:
    130 mm
  • Taille cuillère:
    10×5 mm