Spatules doubles
300 mm, 75 mm, 16 mm
N° de catalogue 231-1037
Fournisseur: BOCHEM
Aller à :
Product Details & Documents
En acier inoxydable 18/10, antimagnétiques. Spatule universelle pour une large gamme d'utilisations.
- Manche rond, une extrémité plate et l'autre arrondie
- Forme droite
- Très bonne résistance thermique, autoclavables
- Bonne résistance chimique
Spécifications
- Longueur:300 mm
- Seq:11
- Largeur de la lame:16 mm
- Longueur de lame:75 mm