Micro double spatulas
Micro double spatulas
150 mm, 50 mm, 8 mm
N° de catalogue 231-1278
Fournisseur:   BOCHEM
Micro double spatulas
N° de catalogue 231-1278
Fournisseur:  BOCHEM
Micro double spatulas
Micro double spatulas
150 mm, 50 mm, 8 mm
Prix
43,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En nickel. Ces spatules universelles conviennent à de nombreuses applications.
  • Elles possèdent une extrémité arrondie et une plate
  • Forme droite
  • Très bonne résistance thermique, autoclavables
  • Bonne résistance aux produits chimiques
Spécifications
  • Longueur:
    150 mm
  • Largeur de la lame:
    8 mm
  • Longueur de lame:
    50 mm