Pinces à creusets
Pinces à creusets
200 mm
N° de catalogue 231-1013
Fournisseur:   BOCHEM
Pinces à creusets
N° de catalogue 231-1013
Fournisseur:  BOCHEM
Pinces à creusets
Pinces à creusets
200 mm
Prix
37,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Acier inoxydable 18/10, revêtement en PTFE.
Spécifications
  • Longueur:
    200 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.