Pinces
Pointues, avec cheville, 145 mm
232-0017
: BOCHEM
En acier inoxydable, revêtement en PTFE vert.
- Anti-magnétiques
- Très bonne résistance chimique et thermique
- Surface lisse qui empêche toute contamination et qui facilite le nettoyage
- Type:Pointues, avec cheville
- Longueur:145 mm