Pincettes
Extrémités arrondies, 130 mm
N° de catalogue BOCH1801
Fournisseur: BOCHEM
Aller à :
Product Details & Documents
En acier inoxydable, revêtement en PTFE.
- Anti-magnétiques
- Très bonne résistance chimique et thermique
- Surface lisse empêchant toute contamination et facilitant le nettoyage
Spécifications
- Type:Extrémités arrondies
- Longueur:130 mm