Pinces de précision
Droite, très pointues, 120 mm
N° de catalogue 232-0009
Fournisseur: BOCHEM
Aller à :
Product Details & Documents
En acier inoxydable 18/10, antimagnétique. Pour de nombreuses applications en laboratoire et production.
- Très pointues sans stries
- Auto-serrantes
Spécifications
- Type:Droite, très pointues
- Longueur:120 mm