Pinces de précision
Courbée, 105 mm
  232-0008
 :   BOCHEM
Pinces de précision
  232-0008
 :  BOCHEM
Pinces de précision
Pinces de précision
Courbée, 105 mm
10,00 €
1 * 1 ST
En acier inoxydable ¹⁸/₁₀, anti-magnétiques. Pinces extrêmement précises conçues pour une large gamme d'applications de laboratoire, de production, etc.
  • Extrémités extrêmement pointues, plates, non dentelées
  • Type:
    Courbée
  • Longueur:
    105 mm