Pinces de précision
Pinces de précision
Droite, 105 mm
N° de catalogue 232-0007
Fournisseur:   BOCHEM
Pinces de précision
N° de catalogue 232-0007
Fournisseur:  BOCHEM
Pinces de précision
Pinces de précision
Droite, 105 mm
Prix
9,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En acier inoxydable ¹⁸/₁₀, anti-magnétiques. Pinces extrêmement précises conçues pour une large gamme d'applications de laboratoire, de production, etc.
  • Extrémités extrêmement pointues, plates, non dentelées
Spécifications
  • Type:
    Droite
  • Longueur:
    105 mm