Pelles de pesée
105 mm, 32 mm
N° de catalogue 611-9712
Fournisseur: BOCHEM
Aller à :
Product Details & Documents
En acier inoxydable 18/10, anti-magnétiques
Spécifications
- Largeur:32 mm
- Longueur:105 mm
En acier inoxydable 18/10, anti-magnétiques