Visual immunoassays
Visual immunoassays
Salmonella, VIA kit, 96 well, 96 Tests
N° de catalogue 709-0253
Visual immunoassays
N° de catalogue 709-0253
Fournisseur:  
Numéro CAS:  
Visual immunoassays
Visual immunoassays
Salmonella, VIA kit, 96 well, 96 Tests
Numéro CAS:  
Arrêté
Le produit a été arrêté. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
Singlepath® Salmonella Test rapide pour la détermination de Salmonella dans les aliments 1 * 25 Tests N° de catalogue1.04140.0001
Le produit 1.04140.0001 est similaire à 709-0253, mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.
Product Details & Documents
Microtitre-format screening tests with high-affinity, specific antibodies for food and environment samples. Fast, specific bacteria and toxin testing with advanced Visual Immunoassay for food, water, environment samples, raw materials, cosmetics and pharmaceuticals. Ideal for rapid detection of pathogenic bacteria, 46 or 94 tests per plate.
  • The simplicity of the VIA™ method frees up time for other work and projects
  • Rapid results allow products to be released earlier, thereby saving on warehousing costs
  • The kit can be used manually, semi automatically or fully automatically for large numbers of samples
  • Fast results
  • High sensitivity and specificity
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    96 Tests
  • Désignation:
    Salmonella, VIA kit, 96 well