Cuillères, double tête
Cuillères, double tête
Cuillère à double extrémité avec deux bols, 210 mm, 1,6/3 ml, Acier inoxydable 304
N° de catalogue BELAH367290021
Cuillères, double tête
N° de catalogue BELAH367290021
Cuillères, double tête
Cuillères, double tête
Cuillère à double extrémité avec deux bols, 210 mm, 1,6/3 ml, Acier inoxydable 304
Prix
174,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2 ST
Product Details & Documents
Ces cuillères double tête sont disponibles en acier inoxydable poli ou avec extrémités revêtues de Fluo-Kem ® Téflon® FEP.
  • Avec tige solide, arrondie
  • Le matériel est conforme aux réglementations de la FDA régissant les applications de contact direct avec les aliments
Documents
Spécifications
  • Capacité:
    1,6/3 ml
  • Désignation:
    Cuillère à double extrémité avec deux bols
  • Longueur:
    210 mm
  • Matière:
    Acier inoxydable 304