Cuillères, double tête
Cuillères, double tête
Cuillère à double extrémité avec deux bols, 180 mm, 0,8/2,8 ml, Acier inoxydable 304
Catalog # BELAH367290018
Cuillères, double tête
Catalog # BELAH367290018
Cuillères, double tête
Cuillères, double tête
Cuillère à double extrémité avec deux bols, 180 mm, 0,8/2,8 ml, Acier inoxydable 304
Price
150,00 €
Log in for availability
1 * 2 ST
Product Details & Documents
Ces cuillères double tête sont disponibles en acier inoxydable poli ou avec extrémités revêtues de Fluo-Kem ® Téflon® FEP.
  • Avec tige solide, arrondie
  • Le matériel est conforme aux réglementations de la FDA régissant les applications de contact direct avec les aliments
Documents
Specifications
  • Capacité:
    0,8/2,8 ml
  • Désignation:
    Cuillère à double extrémité avec deux bols
  • Longueur:
    180 mm
  • Matière:
    Acier inoxydable 304