Cuillères, double tête
Cuillère à double extrémité avec deux bols, 150 mm, 0,5/2 ml, Acier inoxydable 304
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Aller à :
Product Details & Documents
Ces cuillères double tête sont disponibles en acier inoxydable poli ou avec extrémités revêtues de Fluo-Kem ® Téflon® FEP.
- Avec tige solide, arrondie
- Le matériel est conforme aux réglementations de la FDA régissant les applications de contact direct avec les aliments
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Capacité:0,5/2 ml
- Désignation:Cuillère à double extrémité avec deux bols
- Longueur:150 mm
- Matière:Acier inoxydable 304