Eau, grade Gradient pour HPLC
Flacon Verre, 1 L
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Eau, grade Gradient pour HPLC
N° de catalogue ACRO268300010
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 7732-18-5
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Hydrogen oxide
- Numéro CAS:7732-18-5
- Formule:H₂O
- Numéro MDL:MFCD00011332
- Poids moléculaire:18.02 g/mol
- Index Merck:13,10098
- Point d'ébullition:100 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:0 °C
- Densité:1 g/cm³
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:231-791-2
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Residue after evaporation:≤0.0005 %
- Residue after ignition:≤0.0003 %
- Gradient analysis::
- Absorbance largest eluted peak:≤0.002 A.U.
- Filtered to 0.2 micrometer:Filtered
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 L
- Cat. No.:ACRO268300010
- Certification environnementale:EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and After discussion
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health
Spécifications
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.