Grattoirs de cellules
Petits grattoirs de cellules en acier inoxydable, lame: 15,88×6,35 mm, longueur du manche: 197 mm
N° de catalogue BELC7731-22000
Marketsource
Fournisseur: BELLCO GLASS
Aller à :
Product Details & Documents
Support pour lame en acier inoxydable monté sur un manche en acier inoxydable recouvert de plastique.
Spécifications
- Désignation:Petits grattoirs de cellules en acier inoxydable, lame: 15,88×6,35 mm, longueur du manche: 197 mm