Buffer solution pH 10, carbonate buffer
10.00, ±0,02, Carbonate, incolore, Plastic bottle, 1 L
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Buffer solution pH 10, carbonate buffer
N° de catalogue ACRO258600010
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
CAS No.: 1332-57-6
MDL No.: MFCD00036143
Appearance: Clear colourless solution
Storage Temperature: Ambient
Documents
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Type de tampon de pH:Carbonate
- Cdt:1 L
- Couleur:incolore
- Précision du pH:±0,02
- Valeur pH:10.00