Microcarrier spinner flasks
3000 ml, Centre neck 100 mm, side arm 45 mm, 2, 165×280 mm
N° de catalogue BELC1965-03000
Marketsource
Fournisseur: BELLCO GLASS
Aller à :
Product Details & Documents
Spinner flasks promotes the optimal growth of suspension and microcarrier culture.
- Impeller height adjusts through compression fitting
- Indented bottom (up to 1 L) prevents accumulation of microcarrier beads under impeller
Spécifications
- Ø×h:165×280 mm
- Capacité:3000 ml
- Seq:06
- Col:Centre neck 100 mm, side arm 45 mm
- Nb de bras latéraux:2
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCapacitéNb de bras latérauxDisponibilitéPrix
- BELC1965-13000Spinner Flask with caps (45 mm) for side arms3000 ml2Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 372,39 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCapacitéNb de bras latérauxDisponibilitéPrix
- BELC1965-20500Spinner Flask with caps (45 mm) for side arms500 ml2Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 162,94 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BELC1965-30100Impeller assembly, for 100, 250 ml flasks, consists of impeller magnet, magnet holder, paddle and silicone plugConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 59,76 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BELC1965-30500Impeller assembly, for 500 ml flasks, consists of impeller magnet, magnet holder, paddle and silicone plugConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 75,74 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BELC1965-31000Impeller assembly, for 1000, 3000 ml flasks, consists of impeller magnet, magnet holder, paddle and silicone plugConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 130,63 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BELC1965-38000Impeller assembly, for 6000, 8000 ml flasks, consists of impeller magnet, magnet holder, paddle and silicone plugConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 226,87 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCapacitéNb de bras latérauxDisponibilitéPrix
- BELC1965-10100Spinner Flask with caps (32 mm) for side arms100 ml2Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 140,01 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCapacitéNb de bras latérauxDisponibilitéPrix
- BELC1965-10250Spinner Flask with caps (32 mm) for side arms250 ml2Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCapacitéNb de bras latérauxDisponibilitéPrix
- BELC1965-10500Spinner Flask with caps (45 mm) for side arms500 ml2Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 162,94 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCapacitéNb de bras latérauxDisponibilitéPrix
- BELC1965-11000Spinner Flask with caps (45 mm) for side arms1000 ml2Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BELC1965-90070Cap assembly, for 100 - 500 ml flasks, consists of screw cap, liner and compression fittingConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 94,52 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BELC1965-90100Cap assembly, for 500 - 3000 ml flasks, consists of screw cap, liner and compression fittingConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 95,51 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BELC1965-99100Cap assembly, for 6000 - 36000 ml flasks, consists of screw cap, liner and compression fittingConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 95,51 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BELCA523-208Screw cap with hole, PP, blue, 100 mm, for 500 - 3000 ml flasksConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BELCA523-209Silicone liner with hole, white, 100 mm, for 500 - 3000 ml flasksConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST