Microcarrier spinner flasks
Microcarrier spinner flasks
500 ml, Centre neck 70 mm, side arm 45 mm, 2, 110×180 mm
N° de catalogue BELC1965-00500
Marketsource
Fournisseur:   BELLCO GLASS
Microcarrier spinner flasks
N° de catalogue BELC1965-00500
Fournisseur:  BELLCO GLASS
Marketsource
Microcarrier spinner flasks
Microcarrier spinner flasks
500 ml, Centre neck 70 mm, side arm 45 mm, 2, 110×180 mm
Prix
256,89 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spinner flasks promotes the optimal growth of suspension and microcarrier culture.
  • Impeller height adjusts through compression fitting
  • Indented bottom (up to 1 L) prevents accumulation of microcarrier beads under impeller
Spécifications
  • Ø×h:
    110×180 mm
  • Capacité:
    500 ml
  • Seq:
    03
  • Col:
    Centre neck 70 mm, side arm 45 mm
  • Nb de bras latéraux:
    2
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Capacité
    Nb de bras latéraux
    Disponibilité
    Prix
  • BELC1965-13000
    Spinner Flask with caps (45 mm) for side arms
    3000 ml
    2
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 372,39 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Capacité
    Nb de bras latéraux
    Disponibilité
    Prix
  • BELC1965-20500
    Spinner Flask with caps (45 mm) for side arms
    500 ml
    2
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 162,94 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BELC1965-30100
    Impeller assembly, for 100, 250 ml flasks, consists of impeller magnet, magnet holder, paddle and silicone plug
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 59,76 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BELC1965-30500
    Impeller assembly, for 500 ml flasks, consists of impeller magnet, magnet holder, paddle and silicone plug
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 75,74 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BELC1965-31000
    Impeller assembly, for 1000, 3000 ml flasks, consists of impeller magnet, magnet holder, paddle and silicone plug
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 130,63 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BELC1965-38000
    Impeller assembly, for 6000, 8000 ml flasks, consists of impeller magnet, magnet holder, paddle and silicone plug
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 226,87 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BELC1969-70500
    Glass shaft, for 500 ml flasks
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 7,53 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BELC1969-71000
    Glass shaft, for 1000 ml flasks
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 7,53 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Capacité
    Nb de bras latéraux
    Disponibilité
    Prix
  • BELC1965-10100
    Spinner Flask with caps (32 mm) for side arms
    100 ml
    2
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 140,01 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Capacité
    Nb de bras latéraux
    Disponibilité
    Prix
  • BELC1965-10250
    Spinner Flask with caps (32 mm) for side arms
    250 ml
    2
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Capacité
    Nb de bras latéraux
    Disponibilité
    Prix
  • BELC1965-10500
    Spinner Flask with caps (45 mm) for side arms
    500 ml
    2
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 162,94 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Capacité
    Nb de bras latéraux
    Disponibilité
    Prix
  • BELC1965-11000
    Spinner Flask with caps (45 mm) for side arms
    1000 ml
    2
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BELC1969-73000
    Glass shaft, for 3000 ml flasks
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 12,18 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BELC1965-90070
    Cap assembly, for 100 - 500 ml flasks, consists of screw cap, liner and compression fitting
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 94,52 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BELC1965-90100
    Cap assembly, for 500 - 3000 ml flasks, consists of screw cap, liner and compression fitting
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 95,51 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BELC1965-99100
    Cap assembly, for 6000 - 36000 ml flasks, consists of screw cap, liner and compression fitting
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 95,51 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BELCA523-208
    Screw cap with hole, PP, blue, 100 mm, for 500 - 3000 ml flasks
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BELCA523-209
    Silicone liner with hole, white, 100 mm, for 500 - 3000 ml flasks