Régulateurs de température
Temperature control unit, LC6
N° de catalogue 620-8114
Fournisseur: JULABO GmbH
Aller à :
Product Details & Documents
Peuvent être employés pour résoudre différents problèmes de régulation, de mesure, de contrôle et de sécurité. Utilisation typique: manteaux chauffants, bains et rubans chauffants.
- Affichage (LED) et clavier protégé contre les éclaboussures
- Pour la sécurité une fonction d'avertissement de dépassement de température avec signal acoustique intermittent est intégré
- Interface RS232 pour communication avec un ordinateur
Modèle LC4.
Prise pour chauffage 230 V/2 kW.
Relais programmable LC6.
LCD-dialog-display and multi-display (LED)
Connections for two working sensors and one safety sensor
Analogue connection for temperature recorder and external programmer
Integrated programmer: 6×60 steps
Prise pour chauffage 230 V/3 kW.
Spécifications
- Modèle:LC6
- Désignation:Temperature control unit
- Seq:03
- Type de commande:adapt./casc.
- Interfaces:RS232/485
- Cat. No.:620-8114
- Exactitude de la températue:Over ±0,03 °C
- Stabilité de température:–
- Gamme de température:–100...+400 °C
- Sonde:3× PT100
- Dimensions:180×210×180 mm
- Exigence électrique:230 V, 50 - 60 Hz
- Largeur:4 kg
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- JULA8980142Y-adapter cable for connecting 1 dual PT100 sensor to 2 Lemosa sockets for LC temperature laboratory controllerConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 434,00 €