Régulateurs de température
Temperature control unit, LC4
Catalog # 620-8113
Supplier: JULABO GmbH
Jump to:
Product Details & Documents
Peuvent être employés pour résoudre différents problèmes de régulation, de mesure, de contrôle et de sécurité. Utilisation typique: manteaux chauffants, bains et rubans chauffants.
- Affichage (LED) et clavier protégé contre les éclaboussures
- Pour la sécurité une fonction d'avertissement de dépassement de température avec signal acoustique intermittent est intégré
- Interface RS232 pour communication avec un ordinateur
Modèle LC4.
Prise pour chauffage 230 V/2 kW.
Relais programmable LC6.
LCD-dialog-display and multi-display (LED)
Connections for two working sensors and one safety sensor
Analogue connection for temperature recorder and external programmer
Integrated programmer: 6×60 steps
Prise pour chauffage 230 V/3 kW.
Specifications
- Modèle:LC4
- Désignation:Temperature control unit
- Seq:02
- Type de commande:PID1
- Interfaces:RS232
- Cat. No.:620-8113
- Exactitude de la températue:Over ±0,05 °C
- Stabilité de température:±0,05 °C
- Gamme de température:–50...+350 °C
- Sonde:2× PT100
- Dimensions:170×170×160 mm
- Exigence électrique:230 V, 50 Hz
- Largeur:3 kg
Accessories
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
- JULA8980142Y-adapter cable for connecting 1 dual PT100 sensor to 2 Lemosa sockets for LC temperature laboratory controllerLog in for availability1 * 1 ST - 434,00 €