Pipette tips, BagTips®
Pipette tips, BagTips®
Type paille, +, 190 mm, BagPipet® pipette, 1000/boîte
N° de catalogue 432-0013
Fournisseur:   INTERSCIENCE
Pipette tips, BagTips®
N° de catalogue 432-0013
Fournisseur:  INTERSCIENCE
Pipette tips, BagTips®
Pipette tips, BagTips®
Type paille, +, 190 mm, BagPipet® pipette, 1000/boîte
Prix
52,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
These sterile pipette tips are designed for use with the BagPipet® pipette. They are available in two sizes: Regular (19 cm) and Jumbo (24 cm).
Spécifications
  • Emballage:
    1000/boîte
  • Stérile:
    +
  • Longueur:
    190 mm
  • Seq:
    01
  • Style de pointe:
    Type paille
  • Pour l'utilisation avec:
    BagPipet® pipette