Sieves
Sieves
Stainless steel sieve, 0,50 mm, Tamis MF 0.5
N° de catalogue 412-1133
Fournisseur:   IKA
Sieves
N° de catalogue 412-1133
Fournisseur:  IKA
Sieves
Sieves
Stainless steel sieve, 0,50 mm, Tamis MF 0.5
Prix
410,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Interchangeable sieve for insertion into the grinding heads ensures maximum particle size filtering.
Spécifications
  • Type:
    Tamis MF 0.5
  • Désignation:
    Stainless steel sieve, 0,50 mm
  • Seq:
    07