Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Cuve de broyage de 250 ml, à utiliser avec le double fléau 431-2113. En polycarbonate avec section d'entrée en acier inoxydable. Non utilisable avec de l'azote liquide
N° de catalogue 412-1112
Fournisseur:   IKA
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
N° de catalogue 412-1112
Fournisseur:  IKA
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Cuve de broyage de 250 ml, à utiliser avec le double fléau 431-2113. En polycarbonate avec section d'entrée en acier inoxydable. Non utilisable avec de l'azote liquide
Prix
738,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Cuve de broyage de 250 ml
  • Seq:
    02
  • Pour:
    à utiliser avec le double fléau 431-2113. En polycarbonate avec section d'entrée en acier inoxydable. Non utilisable avec de l'azote liquide