Micropipettes, ringcaps®
200 µl, 125 mm, Standard
N° de catalogue HIRS9600122
Fournisseur: HIRSCHMANN
Aller à :
Product Details & Documents
DURAN®, verre borosilicaté, avec trait de jauge, à usage unique
- Code couleur ISO pour une identification claire
- Certifiés conformes
ISO 9000, DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Certifications: ISO 9000, DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Documents
Spécifications
- Type:Standard
- Capacité:200 µl
- Longueur:125 mm