Pasteur pipettes
Bouchée, embout de ∼45 mm de long, 2,0 ml, 150 mm, 250/sachet, 4 sachets/boîte
N° de catalogue HIRS9250201
Fournisseur: HIRSCHMANN
Aller à :
Product Details & Documents
Glass pasteur pipettes with fine drawn tips.
- With or without cotton plug
- Short or long form
Certifications: According to ISO 7712.
Documents
HIRS9250201_TDS_EN HIRS9260101_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- Emballage:250/sachet, 4 sachets/boîte
- Capacité:2,0 ml
- Désignation:Bouchée, embout de ∼45 mm de long
- Longueur:150 mm