Capillaires pour hématocrite à usage unique, minicaps
Capillaires pour hématocrite à usage unique, minicaps
Hépariné, 3 µl, 30 - 32 mm
N° de catalogue 720-2836
Fournisseur:   HIRSCHMANN
Capillaires pour hématocrite à usage unique, minicaps
N° de catalogue 720-2836
Fournisseur:  HIRSCHMANN
Capillaires pour hématocrite à usage unique, minicaps
Capillaires pour hématocrite à usage unique, minicaps
Hépariné, 3 µl, 30 - 32 mm
Prix
117,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Micropipettes capillaires à usage unique et à écoulement total. En verre DURAN®. Justesse (5 µl) ±≤0,5%, CV ±≤1%. Avec numéro de lot sur l'emballage.
  • Remplissage complet des capillaires
  • Conformité certifiée
  • Tube avec bouchon distributeur code-couleur
  • Conditionnement sûr pour une meilleure protection durant le transport
Emballage: 100 capillaires minicaps par tube avec bouchon distributeur, conditionnés par 10 tubes avec un accessoire de pipetage.
Spécifications
  • Désignation:
    Hépariné, 3 µl
  • Longueur:
    30 - 32 mm
  • Seq:
    03