Micro pipettes, minicaps®
100 µl, 100 mm
612-2446
DURAN®, verre borosilicaté, non héparinées, à usage unique.
- Certifiés conformes
- Bout en bout: contiennent le volume indiqué en cas de remplissage d'une extrémité à l'autre
- Conditionnement sûr pour un transport protégé
DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Précision: 0,5%
Reproductibilité: 1%
: DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
: 100 micropipettes emballées dans un flacon en verre avec bouchon distributeur à code couleur; 10 de ces flacons emballés dans une boîte en carton stable.
- Capacité:100 µl
- Longueur:100 mm