Béchers, forme basse
Béchers, forme basse
2000 ml, , 183 mm, 133 mm, 200 ml
N° de catalogue HIRS7600194
Fournisseur:   HIRSCHMANN
Béchers, forme basse
N° de catalogue HIRS7600194
Fournisseur:  HIRSCHMANN
Béchers, forme basse
Béchers, forme basse
2000 ml, , 183 mm, 133 mm, 200 ml
Prix
84,70 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 6 ST
Product Details & Documents
PP, highly translucent.
  • Very good chemical resistance
  • Cleaning up to maximum +60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions
  • For autoclaving (+121 °C) beakers with an embossed scale should be selected
With printed blue scale, beaded rim and spout.
Certifications: ISO 7056
Spécifications
  • Ø ext.:
    133 mm
  • Intervalle de graduation:
    200 ml
  • Capacité:
    2000 ml
  • Hauteur:
    183 mm
  • Seq:
    12